2-(1-Hydroxy-3-methylbutylidene)-5,5-dimethyl-1,3-cyclohexanedione ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-(1-Hydroxy-3-methylbutylidene)-5,5-dimethylcyclohexane-1,3-dione, 2-(1-Hydroxy-3-methylbutylidene)dimedone
H1546-1G H1546-5G
TCIAH1546-1GEA 64.9 EUR InStock
TCIAH1546-1G TCIAH1546-5G
2-(1-Hydroxy-3-methylbutylidene)-5,5-dimethyl-1,3-cyclohexanedione ≥98.0% (par GC)
2-(1-Hydroxy-3-methylbutylidene)-5,5-dimethyl-1,3-cyclohexanedione
Formule: C₁₃H₂₀O₃
MW: 224,30 g/mol
Numéro MDL: MFCD01862890
Numéro CAS: 172611-72-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=315df4e96d973c5cabf30855dc43a66c5ef27b25&vid=315df4e96d973c5cabf30855dc43a66c5ef27b25&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité