4-Hydroxymethyl-2,6,7-trioxa-1-phosphabicyclo[2.2.2]octane-1-oxide ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2,6,7-Trioxa-1-phosphabicyclo[2.2.2]octane-4-methanol 1-oxide
H1548-1G H1548-5G
TCIAH1548-1GEA 30.8 EUR InStock
TCIAH1548-1G TCIAH1548-5G
4-Hydroxymethyl-2,6,7-trioxa-1-phosphabicyclo[2.2.2]octane-1-oxide ≥98.0% (par GC)
4-Hydroxymethyl-2,6,7-trioxa-1-phosphabicyclo[2.2.2]octane-1-oxide
Formule: C₅H₉O₅P
MW: 180,096 g/mol
Numéro MDL: MFCD01677612
Numéro CAS: 5301-78-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fbe18bb893921e2fcb5292ce0d3219d0998df9cf&vid=fbe18bb893921e2fcb5292ce0d3219d0998df9cf&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité