2-(Hydroxymethyl)-4-nitrobenzenol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 5-Nitrosalicyl alcohol, 2-(Hydroxymethyl)-4-nitrophenol, 2-Hydroxy-5-nitrobenzyl alcohol
H1549-5G H1549-25G
TCIAH1549-5GEA 123 EUR InStock
TCIAH1549-5G TCIAH1549-25G
2-(Hydroxymethyl)-4-nitrobenzenol ≥98.0% (par GC)
2-(Hydroxymethyl)-4-nitrobenzenol
Formule: C₇H₇NO₄
MW: 169,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD01321361
Numéro CAS: 39224-61-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3da7f24ebf72d831ab7c6bddbc05b4e7bc208ff9&vid=3da7f24ebf72d831ab7c6bddbc05b4e7bc208ff9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 123.0 to 127.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité