5-(4-Hydroxypiperidino)-2-thiophenecarbaldehyde ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
H1550-200MG H1550-1G
TCIAH1550-200MGEA 17.6 EUR InStock
TCIAH1550-200MG TCIAH1550-1G
5-(4-Hydroxypiperidino)-2-thiophenecarbaldehyde ≥98.0% (par GC)
5-(4-Hydroxypiperidino)-2-thiophenecarbaldehyde
Formule: C₁₀H₁₃NO₂S
MW: 211,28 g/mol
Numéro MDL: MFCD03425728
Numéro CAS: 207290-72-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=175d8f46aa00f0344ae76b5ca72fc5f0a89e3533&vid=175d8f46aa00f0344ae76b5ca72fc5f0a89e3533&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 143.0 to 147.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité