3-Hydroxy-4,4'-dimethyl-2,2'-bipyridyl ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4,4'-Dimethyl-(2,2'-Bipyridin)-3-ol
H1556-200MG H1556-1G
TCIAH1556-200MGEA 152 EUR InStock
TCIAH1556-200MG TCIAH1556-1G
3-Hydroxy-4,4'-dimethyl-2,2'-bipyridyl ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3-Hydroxy-4,4'-dimethyl-2,2'-bipyridyl
Formule: C₁₂H₁₂N₂O
MW: 200,24 g/mol
Numéro MDL: MFCD28339195
Numéro CAS: 81998-07-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c317f0493fb1aa584369208c615b29ea99a9625f&vid=c317f0493fb1aa584369208c615b29ea99a9625f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 108.0 to 112.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité