(4-Hydroxybenzyl)phosphonic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
H1558-200MG H1558-1G
TCIAH1558-200MGEA 38.5 EUR InStock
TCIAH1558-200MG TCIAH1558-1G
(4-Hydroxybenzyl)phosphonic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
(4-Hydroxybenzyl)phosphonic acid
Formule: C₇H₉O₄P
MW: 188,12 g/mol
Numéro MDL: MFCD16877729
Numéro CAS: 90001-07-3
ONU: 3261
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=df3c7a5bc35a8a05fd0d5a496a352c53bcb25553&vid=df3c7a5bc35a8a05fd0d5a496a352c53bcb25553&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 220.0 to 224.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité