(4-Hydroxyphenyl)phosphonic acid ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
H1559-200MG H1559-1G
TCIAH1559-200MGEA 103 EUR InStock
TCIAH1559-200MG TCIAH1559-1G
(4-Hydroxyphenyl)phosphonic acid ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
(4-Hydroxyphenyl)phosphonic acid
Formule: C₆H₇O₄P
MW: 174,09 g/mol
Numéro MDL: MFCD01112120
Numéro CAS: 33795-18-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b1e6c977b78fb66a1c4f5305cb483fe0ee897ee0&vid=b1e6c977b78fb66a1c4f5305cb483fe0ee897ee0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité