Benzoate de 3-hydroxyphényle ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Benzoic acid 3-Hydroxyphenyl ester, 3-Hydroxyphenyl Benzoate, Resorcinol monobenzoate
H1560-25G H1560-100G
TCIAH1560-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAH1560-25G TCIAH1560-100G
Benzoate de 3-hydroxyphényle ≥95.0% (par GC)
Benzoate de 3-hydroxyphényle
Formule: C₁₃H₁₀O₃
MW: 214,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD00020118
Numéro CAS: 136-36-7
EINECS: 205-241-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=051a066ec5ebf00c64155f0b95a7498083961624&vid=051a066ec5ebf00c64155f0b95a7498083961624&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 131.0 to 136.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité