Hydroxy(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) dimer
Fournisseur: TCI
H1562-1G H1562-200MG
TCIAH1562-1GEA 1270 EUR InStock
TCIAH1562-1G TCIAH1562-200MG
Hydroxy(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) dimer
Hydroxy(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) dimer
Formule: C₁₆H₂₆O₂Rh₂
MW: 456,1875 g/mol
Numéro MDL: MFCD04974244
Numéro CAS: 73468-85-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Elemental analysis (Carbon) 40.00 to 44.00 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité