2-Hydroxyanthracene ≥93.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Anthracen-2-ol
H1565-1G H1565-200MG
TCIAH1565-1GEA 277 EUR InStock
TCIAH1565-1G TCIAH1565-200MG
2-Hydroxyanthracene ≥93.0% (par GC)
2-Hydroxyanthracene
Formule: C₁₄H₁₀O
MW: 194,23 g/mol
Numéro MDL: MFCD06653605
Numéro CAS: 613-14-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystaline
Purity (GC) min. 93.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité