3',5'-Dimethyl-2'-hydroxyacetophenone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Acetyl-4,6-dimethylphenol, 2'-Hydroxy-3',5'-dimethylacetophenone
H1569-1G H1569-5G
TCIAH1569-1GEA 37.4 EUR InStock
TCIAH1569-1G TCIAH1569-5G
3',5'-Dimethyl-2'-hydroxyacetophenone ≥98.0% (par GC)
3',5'-Dimethyl-2'-hydroxyacetophenone
Formule: C₁₀H₁₂O₂
MW: 164,2000 g/mol
Point d'ébullition: 126°C
Numéro MDL: MFCD01631133
Numéro CAS: 1198-66-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 53.0 to 57.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité