4-Hydroxy-7-methylcoumarin ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
H1570-1G H1570-5G
TCIAH1570-1GEA 85.8 EUR InStock
TCIAH1570-1G TCIAH1570-5G
4-Hydroxy-7-methylcoumarin ≥98.0% (par GC)
4-Hydroxy-7-methylcoumarin
Formule: C₁₀H₈O₃
Numéro MDL: MFCD03412316
Numéro CAS: 18692-77-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité