Flavokawain A ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Flavokawain A, 2'-Hydroxy-4,4',6'-trimethoxychalcone, 1-(2-Hydroxy-4,6-dimethoxyphenyl)-3-(4-methoxyphenyl)prop-2-en-1-one
H1571-1G H1571-5G
TCIAH1571-1GEA 51.7 EUR InStock
TCIAH1571-1G TCIAH1571-5G
Flavokawain A ≥98.0% (par GC)
Flavokawain A
Formule: C₁₈H₁₈O₅
MW: 314,34 g/mol
Numéro MDL: MFCD00017174
Numéro CAS: 3420-72-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1d8a7218c0b1d3581364c6fb61012e7ea769d606&vid=1d8a7218c0b1d3581364c6fb61012e7ea769d606&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 112.0 to 116.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité