2-Hydroxy-4-methylbenzophenone ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
H1575-5G H1575-25G
TCIAH1575-5GEA 52.8 EUR InStock
TCIAH1575-5G TCIAH1575-25G
2-Hydroxy-4-methylbenzophenone ≥97.0% (par GC)
2-Hydroxy-4-methylbenzophenone
Formule: C₁₄H₁₂O₂
Point d'ébullition: 234°C
Numéro MDL: MFCD01099035
Numéro CAS: 3098-18-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1a37ab61b11ddca9ad8be5a880bba1be7d3e1c81&vid=1a37ab61b11ddca9ad8be5a880bba1be7d3e1c81&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 58.0 to 62.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité