3-Hydroxycoumarine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Hydroxy-2-benzopyrone, 3-Hydroxy-2H-chromen-2-one
H1585-1G H1585-5G
TCIAH1585-1GEA 83.6 EUR InStock
TCIAH1585-1G TCIAH1585-5G
3-Hydroxycoumarine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3-Hydroxycoumarine
Formule: C₉H₆O₃
MW: 162,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD00017490
Numéro CAS: 939-19-5
EINECS: 213-355-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=73fe28bb026ed44689cb5e69ab8aea5689b64c4e&vid=73fe28bb026ed44689cb5e69ab8aea5689b64c4e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 151.0 to 155.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité