5-Hydroxy-o-toluic acid ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
H1586-1G H1586-5G
TCIAH1586-1GEA 33 EUR InStock
TCIAH1586-1G TCIAH1586-5G
5-Hydroxy-o-toluic acid ≥98.0% (par GC)
5-Hydroxy-o-toluic acid
Formule: C₈H₈O₃
MW: 152,15 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09833184
Numéro CAS: 578-22-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1e8506aae615174356eb1b25221be42a07e46d63&vid=1e8506aae615174356eb1b25221be42a07e46d63&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 184.0 to 188.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité