Acide 3-amino-5-méthylcaproïque ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (+/-)-3-Amino-5-methylhexanoic acid, DL-beta-Homoleucine, 3-Amino-5-methylhexanoic acid
H1587-1G H1587-5G
TCIAH1587-1GEA 63.8 EUR InStock
TCIAH1587-1G TCIAH1587-5G
Acide 3-amino-5-méthylcaproïque ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Acide 3-amino-5-méthylcaproïque
Formule: C₇H₁₅NO₂
MW: 145,2 g/mol
Numéro MDL: MFCD01863281
Numéro CAS: 3653-34-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -1.4 to +1.4 deg (C=1, H2O)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité