4-Hydroxy-1-thiocoumarin ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Hydroxy-2H-1-benzothiopyran-2-one
H1597-1G H1597-5G
TCIAH1597-1GEA 112 EUR InStock
TCIAH1597-1G TCIAH1597-5G
4-Hydroxy-1-thiocoumarin ≥98.0% (par GC)
4-Hydroxy-1-thiocoumarin
Formule: C₉H₆O₂S
MW: 178,21 g/mol
Numéro MDL: MFCD00463527
Numéro CAS: 16854-67-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 213.0 to 217.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité