2-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyrimidin-4-ol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Hydroxy-2-methyl-6-(trifluoromethyl)pyrimidine, 2-Methyl-6-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinol
H1602-1G H1602-5G
TCIAH1602-1GEA 44 EUR InStock
TCIAH1602-1G TCIAH1602-5G
2-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyrimidin-4-ol ≥98.0% (par GC)
2-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyrimidin-4-ol
Formule: C₆H₅F₃N₂O
MW: 178,1119 g/mol
Numéro MDL: MFCD03265321
Numéro CAS: 2836-44-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c8f9068f36815b4e405ed1e6c38559f913eb2f62&vid=c8f9068f36815b4e405ed1e6c38559f913eb2f62&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 141.0 to 145.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité