4-Acetamidobenzyl alcohol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: N-[4-(Hydroxymethyl)phenyl]acetamide, 4-Acetamidobenzyl alcohol, N-(4-(Hydroxymethyl)phenyl)acetamide
H1605-1G H1605-5G
TCIAH1605-1GEA 47.3 EUR InStock
TCIAH1605-1G TCIAH1605-5G
4-Acetamidobenzyl alcohol ≥98.0% (par GC)
4-Acetamidobenzyl alcohol
Formule: C₉H₁₁NO₂
MW: 165,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD00016868
Numéro CAS: 16375-88-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6ef1c48edbfae9866ec3cda864370531455e6fac&vid=6ef1c48edbfae9866ec3cda864370531455e6fac&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 121.0 to 125.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité