6-Hydroxy-7-methoxyquinazolin-4(1H)-one ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 6-Hydroxy-7-methoxy-4(3H)-quinazolinone, 6-Hydroxy-7-methoxy-3H-quinazolin-4-one
H1606-1G H1606-5G
TCIAH1606-1GEA 44 EUR InStock
TCIAH1606-1G TCIAH1606-5G
6-Hydroxy-7-methoxyquinazolin-4(1H)-one ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
6-Hydroxy-7-methoxyquinazolin-4(1H)-one
Formule: C₉H₈N₂O₃
MW: 192,1714 g/mol
Numéro MDL: MFCD20547768
Numéro CAS: 179688-52-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité