10-Hexylphenothiazine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
H1608-1G H1608-5G
TCIAH1608-1GEA 109 EUR InStock
TCIAH1608-1G TCIAH1608-5G
10-Hexylphenothiazine ≥98.0% (par GC)
10-Hexylphenothiazine
Formule: C₁₈H₂₁NS
MW: 283,43 g/mol
Numéro CAS: 73025-93-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=52b0917e9cdbb3db9d97fb374ccc50c996a26d17&vid=52b0917e9cdbb3db9d97fb374ccc50c996a26d17&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité