Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

1,1,2,2,3,3-Hexafluoro-1-(trifluoromethoxy)-3-[(1,2,2-trifluorovinyl)oxy]propane ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

H1610-5G H1610-25G
TCIAH1610-5GEA 78.1 EUR InStock
TCIAH1610-5G TCIAH1610-25G
1,1,2,2,3,3-Hexafluoro-1-(trifluoromethoxy)-3-[(1,2,2-trifluorovinyl)oxy]propane ≥97.0% (par GC)
1,1,2,2,3,3-Hexafluoro-1-(trifluoromethoxy)-3-[(1,2,2-trifluorovinyl)oxy]propane


Formule: C₆F₁₂O₂
MW: 332,04 g/mol
Point d'ébullition: 64°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 40573-09-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=15eb161d555182162aae08bb37f6f64cd2bc2bbd&vid=15eb161d555182162aae08bb37f6f64cd2bc2bbd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité