Isobutyrate d'éthyle 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
310515000 310510025
ACRO310515000EA 41.6 EUR InStock
ACRO310515000 ACRO310510025
Isobutyrate d'éthyle 99%
Isobutyrate d'éthyle
Formule: C₆H₁₂O₂
Point d'ébullition: 112…113 °C
Point de fusion: –88 °C
Densité: 0.86 g/cm³
Point d'éclair: 13 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009165
Numéro CAS: 97-62-1
EINECS: 202-595-4
ONU: 2385
ADR: 3,II
Merck Index: 13,03847
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3860 to 1.3880 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité