1,1,1,5,5,5-Hexamethyl-3-[(trimethylsilyl)oxy]-3-vinyltrisiloxane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,1,1,5,5,5-Hexamethyl-3-((trimethylsilyl)oxy)-3-vinyltrisiloxane, Tris(trimethylsiloxy)(vinyl)silane
H1613-5ML H1613-25ML
TCIAH1613-5MLEA 56.1 EUR InStock
TCIAH1613-5ML TCIAH1613-25ML
1,1,1,5,5,5-Hexamethyl-3-[(trimethylsilyl)oxy]-3-vinyltrisiloxane ≥98.0% (par GC)
1,1,1,5,5,5-Hexamethyl-3-[(trimethylsilyl)oxy]-3-vinyltrisiloxane
Formule: C₁₁H₃₀O₃Si₄
MW: 322,70 g/mol
Point d'ébullition: 88°C
Point d'éclair: 66°C
Numéro MDL: MFCD00054159
Numéro CAS: 5356-84-3
EINECS: 226-342-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6e501f1b57f6935901f3c8f869e74b46b7777d58&vid=6e501f1b57f6935901f3c8f869e74b46b7777d58&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité