2-Hydroxy-3-phenoxypropyl acrylate ≥85.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Synonyms: Acrylic acid 2-Hydroxy-3-phenoxypropyl ester
Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
H1614-25G H1614-500G
TCIAH1614-25GEA 22 EUR InStock
TCIAH1614-25G TCIAH1614-500G
2-Hydroxy-3-phenoxypropyl acrylate ≥85.0% (par GC) stabilisé
2-Hydroxy-3-phenoxypropyl acrylate
Formule: C₁₂H₁₄O₄
MW: 222,24 g/mol
Point d'éclair: 89°C
Numéro MDL: MFCD00066300
Numéro CAS: 16969-10-1
EINECS: 241-045-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0907938f90af278dcdfa936bfe449f22a8161344&vid=0907938f90af278dcdfa936bfe449f22a8161344&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 85.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité