(3-Hydroxyphenyl)acetonitrile ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Hydroxybenzyl Cyanide
H1615-1G H1615-5G
TCIAH1615-1GEA 160 EUR InStock
TCIAH1615-1G TCIAH1615-5G
(3-Hydroxyphenyl)acetonitrile ≥95.0% (par GC)
(3-Hydroxyphenyl)acetonitrile
Formule: C₈H₇NO
MW: 133,15 g/mol
Point d'ébullition: 106°C
Numéro MDL: MFCD03265300
Numéro CAS: 25263-44-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 51.0 to 55.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité