Acide 2-(4-hydroxyphénylazo)benzoïque ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration) matrice pour MALDI-TOF/MS
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
Synonyms: HABA
TCIAH1622-1GEA 62.7 EUR InStock
TCIAH1622-1G
Acide 2-(4-hydroxyphénylazo)benzoïque ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration) matrice pour MALDI-TOF/MS
Acide 2-(4-hydroxyphénylazo)benzoïque
Formule: C₁₃H₁₀N₂O₃
MW: 242,23 g/mol
Numéro MDL: MFCD00002428
Numéro CAS: 1634-82-8
EINECS: 216-655-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité