2-(4-Hydroxyphenyl)benzo[b]thiophene-6-ol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-(4-Hydroxyphenyl)benzo[b]thiophen-6-ol
H1628-200MG H1628-50MG
TCIAH1628-200MGEA 228 EUR InStock
TCIAH1628-200MG TCIAH1628-50MG
2-(4-Hydroxyphenyl)benzo[b]thiophene-6-ol ≥98.0% (par GC)
2-(4-Hydroxyphenyl)benzo[b]thiophene-6-ol
Formule: C₁₄H₁₀O₂S
MW: 242,29 g/mol
Numéro MDL: MFCD16619490
Numéro CAS: 63676-22-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité