4-(6-Hydroxyhexyloxy)benzoic acid ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-((6-Hydroxyhexyl)oxy)benzoic acid
H1629-1G H1629-5G
TCIAH1629-1GEA 56.1 EUR InStock
TCIAH1629-1G TCIAH1629-5G
4-(6-Hydroxyhexyloxy)benzoic acid ≥97.0% (par GC)
4-(6-Hydroxyhexyloxy)benzoic acid
Formule: C₁₃H₁₈O₄
MW: 238,28 g/mol
Numéro MDL: MFCD00971624
Numéro CAS: 83883-25-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=87d51b3a627a6cf863c2e23acf83daed608ce01b&vid=87d51b3a627a6cf863c2e23acf83daed608ce01b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité