Iodure de 1-hexyl-3-méthylimidazolium ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
H1633-5G H1633-25G
TCIAH1633-5GEA 57.2 EUR InStock
TCIAH1633-5G TCIAH1633-25G
Iodure de 1-hexyl-3-méthylimidazolium ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Iodure de 1-hexyl-3-méthylimidazolium
Formule: C₁₀H₁₉IN₂
Numéro MDL: MFCD12964976
Numéro CAS: 178631-05-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d2989bf1f1eebfd86a20a389b8cff78776165e4f&vid=d2989bf1f1eebfd86a20a389b8cff78776165e4f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Brown to Dark purple clear liquid
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité