4'-Hydroxyflavone ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-(4-Hydroxyphenyl)-4H-chromen-4-one, 2-(4-Hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one
H1638-1G H1638-5G
TCIAH1638-1GEA 108 EUR InStock
TCIAH1638-1G TCIAH1638-5G
4'-Hydroxyflavone ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4'-Hydroxyflavone
Formule: C₁₅H₁₀O₃
MW: 238,24 g/mol
Numéro MDL: MFCD00017687
Numéro CAS: 4143-63-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité