Heptadecan-9-amine ≥96.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1-Octylnonylamine, 9-Aminoheptadecane
H1640-1ML H1640-5ML
TCIAH1640-1MLEA 149 EUR InStock
TCIAH1640-1ML TCIAH1640-5ML
Heptadecan-9-amine ≥96.0% (par GC, analyse par titration)
Heptadecan-9-amine
Formule: C₁₇H₃₇N
MW: 255,49 g/mol
Point d'ébullition: 120°C
Numéro MDL: MFCD30742905
Numéro CAS: 3241-20-1
ONU: 2735
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e2e5348b0618db9ca3515bb4c01486c8c4dfb595&vid=e2e5348b0618db9ca3515bb4c01486c8c4dfb595&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité