Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Hydroxybenzamide ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Attention

H1643-1G H1643-5G
TCIAH1643-1GEA 66 EUR InStock
TCIAH1643-1G TCIAH1643-5G
3-Hydroxybenzamide ≥98.0% (par HPLC)
3-Hydroxybenzamide


Formule: C₇H₇NO₂
MW: 137,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD00017572
Numéro CAS: 618-49-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 95.0 %
Melting point 168.0 to 172.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité