Hederagenin ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 3beta,4alpha-3,23-Dihydroxyolean-12-en-28-oic acid
H1645-50MG H1645-200MG
TCIAH1645-50MGEA 151 EUR InStock
TCIAH1645-50MG TCIAH1645-200MG
Hederagenin ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Hederagenin
Formule: C₃₀H₄₈O₄
MW: 472,71 g/mol
Point de fusion: 334°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00017385
Numéro CAS: 465-99-6
EINECS: 207-369-9
Merck Index: 14,04624
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=16f80af206e121697b53a7c6b2ca2de39df59890&vid=16f80af206e121697b53a7c6b2ca2de39df59890&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +81.0 to +85.0 deg (C=1, Pyridine)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité