1,2,3,4-Tétrahydro-7-hydroxynaphtalène-1-one ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
H1650-1G H1650-5G
TCIAH1650-1GEA 22 EUR InStock
TCIAH1650-1G TCIAH1650-5G
1,2,3,4-Tétrahydro-7-hydroxynaphtalène-1-one ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
1,2,3,4-Tétrahydro-7-hydroxynaphtalène-1-one
Formule: C₁₀H₁₀O₂
Point d'ébullition: 215°C
Numéro MDL: MFCD01312225
Numéro CAS: 22009-38-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=63676deda6be2c754abcc1e2d824269c9c1db078&vid=63676deda6be2c754abcc1e2d824269c9c1db078&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 164.0 to 168.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité