2-(2-Hydroxyphenyl)-4H-1,3-benzoxazin-4-one ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-(2-Hydroxyphenyl)-4H-benzo[e][1,3]oxazin-4-one
H1653-1G H1653-5G
TCIAH1653-1GEA 70.4 EUR InStock
TCIAH1653-1G TCIAH1653-5G
2-(2-Hydroxyphenyl)-4H-1,3-benzoxazin-4-one ≥98.0% (par GC)
2-(2-Hydroxyphenyl)-4H-1,3-benzoxazin-4-one
Formule: C₁₄H₉NO₃
MW: 239,23 g/mol
Numéro MDL: MFCD02234511
Numéro CAS: 1218-69-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 204.0 to 208.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité