1,1'-(Hexane-1,6-diyl)bis[3-(2-nitrophenyl)urea] ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1-(2-Nitrophenyl)-3-[6-[(2-nitrophenyl)carbamoylamino]hexyl]urea
H1655-1G H1655-5G
TCIAH1655-1GEA 101 EUR InStock
TCIAH1655-1G TCIAH1655-5G
1,1'-(Hexane-1,6-diyl)bis[3-(2-nitrophenyl)urea] ≥98.0% (par HPLC, azote total)
1,1'-(Hexane-1,6-diyl)bis[3-(2-nitrophenyl)urea]
Formule: C₂₀H₂₄N₆O₆
MW: 444,45 g/mol
Numéro CAS: 2419249-92-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité