L-glycero-alpha-D-manno-Heptopyranose 1,2,3,4,6,7-Hexaacetate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
H1657-20MG H1657-100MG
TCIAH1657-20MGEA 58.3 EUR InStock
TCIAH1657-20MG TCIAH1657-100MG
L-glycero-alpha-D-manno-Heptopyranose 1,2,3,4,6,7-Hexaacetate ≥98.0% (par GC)
L-glycero-alpha-D-manno-Heptopyranose 1,2,3,4,6,7-Hexaacetate
Formule: C₁₉H₂₆O₁₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 104486-80-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=47dc9ea23834332cc2ba25a7d62915177e7f95a8&vid=47dc9ea23834332cc2ba25a7d62915177e7f95a8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 131.0 to 135.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +24.0 to +28.0 deg (C=1, CHCL3)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité