8-hydroxyquinoline-2-carboxylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 8-Hydroxyquinoline-2-carboxylic acid
H1658-1G H1658-5G
TCIAH1658-1GEA 77 EUR InStock
TCIAH1658-1G TCIAH1658-5G
8-hydroxyquinoline-2-carboxylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
8-hydroxyquinoline-2-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₇NO₃
MW: 189,17 g/mol
Numéro MDL: MFCD00168972
Numéro CAS: 1571-30-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité