Hispidin ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (E)-6-(3,4-Dihydroxystyryl)-4-hydroxy-2H-pyran-2-one
H1661-10MG H1661-50MG
TCIAH1661-10MGEA 236 EUR InStock
TCIAH1661-10MG TCIAH1661-50MG
Hispidin ≥98.0% (par HPLC)
Hispidin
Formule: C₁₃H₁₀O₅
MW: 246,22 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD22199534
Numéro CAS: 555-55-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Carbon) 60.50 to 66.50 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité