1-Hydroxy-1-cyclopropanecarboxylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-hydroxycyclopropane-1-carboxylic acid, 1-Hydroxycyclopropanecarboxylic acid
H1664-200MG H1664-1G
TCIAH1664-200MGEA 25.3 EUR InStock
TCIAH1664-200MG TCIAH1664-1G
1-Hydroxy-1-cyclopropanecarboxylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
1-Hydroxy-1-cyclopropanecarboxylic acid
Formule: C₄H₆O₃
MW: 102,089 g/mol
Numéro MDL: MFCD00010797
Numéro CAS: 17994-25-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 107.0 to 111.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité