Hexabutoxy-mu-oxodititanium(IV) ≥97.0% (P)
Fournisseur: TCI
Attention
H1668-25G H1668-500G
TCIAH1668-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAH1668-25G TCIAH1668-500G
Hexabutoxy-mu-oxodititanium(IV) ≥97.0% (P)
Hexabutoxy-mu-oxodititanium(IV)
Formule: C₂₄H₅₄O₇Ti₂
MW: 550,42 g/mol
Numéro CAS: 7393-46-6
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (with ignition residue) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité