1H,1H-Heptafluoro-n-butyl methacrylate ≥98.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutyl Methacrylate, 1H,1h-heptafluorobutylmethacrylate, Methacrylic acid 2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutyl ester
Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
H1674-5G H1674-25G
TCIAH1674-5GEA 52.8 EUR InStock
TCIAH1674-5G TCIAH1674-25G
1H,1H-Heptafluoro-n-butyl methacrylate ≥98.0% (par GC) stabilisé
1H,1H-Heptafluoro-n-butyl methacrylate
Formule: C₈H₇F₇O₂
MW: 268,13 g/mol
Point d'éclair: 37°C
Numéro MDL: MFCD00039251
Numéro CAS: 13695-31-3
EINECS: 237-217-7
ONU: 3272
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité