4-(1-Hydroxyethyl)phenol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
H1694-200MG H1694-1G
TCIAH1694-200MGEA 41.8 EUR InStock
TCIAH1694-200MG TCIAH1694-1G
4-(1-Hydroxyethyl)phenol ≥98.0% (par GC)
4-(1-Hydroxyethyl)phenol
Formule: C₈H₁₀O₂
MW: 138,17 g/mol
Point d'ébullition: 118°C
Numéro MDL: MFCD00016858
Numéro CAS: 2380-91-8
EINECS: 219-176-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 126.0 to 130.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité