(-)-Huperzine A ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: (−)-Selagine, (5R,9R,E)-5-Amino-11-ethylidene-7-methyl-5,6,9,10-tetrahydro-5,9-methanocycloocta[b]pyridin-2(1H)-one
H1700-10MG H1700-100MG
TCIAH1700-10MGEA 34.1 EUR InStock
TCIAH1700-10MG TCIAH1700-100MG
(-)-Huperzine A ≥98.0% (par HPLC)
(-)-Huperzine A
Formule: C₁₅H₁₈N₂O
MW: 242,32 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00171439
Numéro CAS: 102518-79-6
ONU: 1544
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,04755
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 230.0 to 234.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -144 to -155 deg (C=0.5, MeOH)
Water max. 3.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité