Hydrocinchonine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (1S)-((2R,4S,5R)-5-Ethylquinuclidin-2-yl)(quinolin-4-yl)methanol, Dihydrocinchonine
H1701-1G H1701-5G
TCIAH1701-1GEA 134 EUR InStock
TCIAH1701-1G TCIAH1701-5G
Hydrocinchonine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Hydrocinchonine
Formule: C₁₉H₂₄N₂O
MW: 296,41 g/mol
Point de fusion: 269°C
Numéro MDL: MFCD00216716
Numéro CAS: 485-65-4
EINECS: 207-621-8
Merck Index: 14,04783
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +194 to +199 deg (C=0.3, EtOH)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité