Hexadecyl 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzoate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Hexadecyl 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzoate, 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzoic acid Hexadecyl ester
H1709-25G H1709-5G
TCIAH1709-25GEA 77 EUR InStock
TCIAH1709-25G TCIAH1709-5G
Hexadecyl 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzoate ≥98.0% (par GC)
Hexadecyl 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzoate
Formule: C₃₁H₅₄O₃
MW: 474,77 g/mol
Numéro MDL: MFCD00180757
Numéro CAS: 67845-93-6
EINECS: 267-342-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 61.0 to 65.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité