2-Hydroxy-5-n-octanoylbenzoic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
H1712-5G H1712-25G
TCIAH1712-5GEA 41.8 EUR InStock
TCIAH1712-5G TCIAH1712-25G
2-Hydroxy-5-n-octanoylbenzoic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Hydroxy-5-n-octanoylbenzoic acid
Formule: C₁₅H₂₀O₄
Numéro MDL: MFCD11846247
Numéro CAS: 78418-01-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 113.0 to 117.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité