2-Heptyl-1,3-dioxolane ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: n-Octanal Ethylene Glycol Acetal
H1715-25G H1715-5G
TCIAH1715-25GEA 340 EUR InStock
TCIAH1715-25G TCIAH1715-5G
2-Heptyl-1,3-dioxolane ≥97.0% (par GC)
2-Heptyl-1,3-dioxolane
Formule: C₁₀H₂₀O₂
MW: 172,27 g/mol
Point d'ébullition: 97°C
Numéro MDL: MFCD00216992
Numéro CAS: 4359-57-3
EINECS: 224-438-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité